Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% in 2-ethylhexanoic acid
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Chromium(III) 2-ethylhexanoate
A16560.18
A16560.30
A16560.18EA
86.6
EUR
A16560.18
A16560.30
Chromium(III)-2-ethylhexanoate 50% in 2-ethylhexanoic acid
Chromium(III)-2-ethylhexanoate
CAS No.: 3444-17-5
Molecular Formula: C24H45CrO6
Formula Weight: 481.62
Odour: Weak, characteristic
MDL No.: MFCD00014005
Formula:
C₂₄H₄₅CrO₆ MW: 481,607 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014005 Núm. CAS: 3444-17-5 EINECS: 222-357-3 |