1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A16638.18 A16638.30
A16638.18EA 33.6 EUR
A16638.18 A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone
Purity: 99% CAS No.: 6837-24-7 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 290-292° Beilstein Reference: 121832 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00003191
Formula: C₁₀H₁₇NO
MW: 167,25 g/mol
Pto. Ebullición: 290…292 °C
Pto. de fusión: 12…15 °C
Densidad: 1,007
Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003191
Núm. CAS: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ADR: 6.1,II