Diphenylphosphinamide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
P,P-Diphenylphosphinic amide
A16657.14
A16657.06
A16657.14EA
509
EUR
A16657.14
A16657.06
Diphenylphosphinamide 98%
Diphenylphosphinamide
Purity: 98%
CAS No.: 5994-87-6
Molecular Formula: C12H12NOP
Formula Weight: 217.21
Melting Point: 160-162°
MDL No.: MFCD00014766
Formula:
C₁₂H₁₂NOP MW: 217,21 g/mol Pto. de fusión: 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014766 Núm. CAS: 5994-87-6 |