2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99% laser grade, for scintillation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A16679.03
A16679.06
A16679.03EA
42
EUR
A16679.03
A16679.06
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole ≥99% laser grade, for scintillation
2-(1-Naphthyl)-5-phenyloxazole
Purity: 99+%
CAS No.: 846-63-9
Molecular Formula: C19H13NO
Formula Weight: 271.32
Melting Point: 104-105°
Beilstein Reference: 210666
MDL No.: MFCD00019714
Formula:
C₁₉H₁₃NO Pto. de fusión: 104…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019714 Núm. CAS: 846-63-9 EINECS: 212-689-7 |