N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
A16716.06 A16716.14 A16716.22
A16716.06EA 32.6 EUR
A16716.06 A16716.14 A16716.22
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 98%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Purity: 98% CAS No.: 1142-20-7 Molecular Formula: C11H13NO4 Formula Weight: 223.23 Melting Point: 85-87° Beilstein Reference: 2056164 Optical Rotation: -14.5° (c=2 in acetic acid) MDL No.: MFCD00002640
Formula: C₁₁H₁₃NO₄
MW: 223,23 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002640
Núm. CAS: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8