1,6-Anhydro-β-D-glucose 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, (1R,2S,3S,4R,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]octane-2,3,4-triol, 1,6-Anhydro-β-D-glucose, (-)-1,6-Anhydro-β-D-glucopyranose, Levoglucosan, (-)-1,6-Anhydro-ß-D-glucopyranose
Purity: 99%
CAS No.: 498-07-7
Molecular Formula: C6H10O5
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 180-184°
Beilstein Reference: 80998
MDL No.: MFCD00063248
Formula:
C₆H₁₀O₅ MW: 162,14 g/mol Pto. de fusión: 180…184 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00063248 Núm. CAS: 498-07-7 EINECS: 207-855-0 |