L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A16824.14
A16824.22
A16824.14EA
82
EUR
A16824.14
A16824.22
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride 99%
L-Lysine ethyl ester dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 3844-53-9
Molecular Formula: C8H18N2O2.2HCl
Formula Weight: 247.17
Melting Point: ca 145° dec.
Beilstein Reference: 3697099
MDL No.: MFCD00039068
Formula:
C₈H₂₀Cl₂N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 145 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039068 Núm. CAS: 3844-53-9 EINECS: 223-340-3 |