1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Allopurinol
A16974.06 A16974.14
A16974.06EA 36.4 EUR
A16974.06 A16974.14
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one 98%
1H-Pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4(5H)-one
Purity: 98% CAS No.: 315-30-0 Molecular Formula: C5H5N4O Formula Weight: 136.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00599413
Formula: C₅H₄N₄O
MW: 136,11 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00599413
Núm. CAS: 315-30-0
EINECS: 206-250-9
ADR: 6.1,III