1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A16995.14 A16995.22
A16995.14EA 65.7 EUR
A16995.14 A16995.22
1-Phenylpiperazine hydrochloride 99%
1-Phenylpiperazine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 2210-93-7 Molecular Formula: C10H14N2.HCl Formula Weight: 198.70 Odour: Odourless Melting Point: 247-250° UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00012758
Formula: C₁₀H₁₄N₂·HCl
MW: 198,70 g/mol
Pto. de fusión: 247…250 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012758
Núm. CAS: 2210-93-7
EINECS: 218-646-9
ADR: 6.1,II