Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Carbethoxy-2-thiouracil
A17046.06
A17046.14
A17046.06EA
33.5
EUR
A17046.06
A17046.14
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate 99%
Ethyl-2-thiouracil-5-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 38026-46-9
Molecular Formula: C7H8N2O3S
Formula Weight: 200.22
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 190867
MDL No.: MFCD00006074
Formula:
C₇H₈N₂O₃S MW: 200,22 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006074 Núm. CAS: 38026-46-9 EINECS: 253-749-2 |