Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17071.06
A17071.14
A17071.06EA
65.4
EUR
A17071.06
A17071.14
Methyl-4-chlorocinnamate 99%
Methyl-4-chlorocinnamate
Purity: 99%
CAS No.: 7560-44-3
Molecular Formula: C10H9ClO2
Formula Weight: 196.64
Melting Point: 74-77°
Beilstein Reference: 2045629
MDL No.: MFCD00075790
Formula:
C₁₀H₉ClO₂ Pto. de fusión: 74…77 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075790 Núm. CAS: 7560-44-3 EINECS: 231-451-3 |