3-Indoxyl sulphate potassium salt 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Potassium 1H-indol-3-yl sulphate, 3-Indolyl sulphate potassium salt
A17079.03
A17079.01
A17079.06
A17079.03EA
221
EUR
A17079.03
A17079.01
A17079.06
3-Indoxyl sulphate potassium salt 97%
3-Indoxyl sulphate potassium salt
Purity: 97%
CAS No.: 2642-37-7
Molecular Formula: C8H6KNO4S
Formula Weight: 251.31
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: 165° dec.
Beilstein Reference: 3921324
MDL No.: MFCD00037931
Formula:
C₈H₆KNO₄S Pto. de fusión: 165 °C (desc.) |
Número MDL:
MFCD00037931 Núm. CAS: 2642-37-7 EINECS: 220-145-5 |