Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
A17111.06
A17111.03
A17111.06EA
320
EUR
A17111.06
A17111.03
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate 98%
Methyl-2,1,3-benzothiadiazole-5-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 175204-21-4
Molecular Formula: C8H6N2O2S
Formula Weight: 194.21
Melting Point: 90-92°
MDL No.: MFCD00173948
Formula:
C₈H₆N₂O₂S MW: 194,21 g/mol Pto. de fusión: 90…92 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00173948 Núm. CAS: 175204-21-4 |