Aluminio óxido activado neutral Brockmann Grade II
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17141.0E A17141.36
A17141.0EEA 186 EUR
A17141.0E A17141.36
Aluminio óxido activado neutral Brockmann Grade II
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1 Molecular Formula: Al2O3 Formula Weight: 101.96 Flash Point: None Odour: Odourless MDL No.: MFCD00003424
Formula: Al₂O₃
Densidad: 3,97
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003424
Núm. CAS: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Índice Merck: 14,356