N-Carbamoyl-DL-aspartic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Ureidosuccinic acid, N-Carbamyl-DL-aspartic Acid
A17166.18
A17166.09
A17166.18EA
1310
EUR
A17166.18
A17166.09
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid 98%
N-Carbamoyl-DL-aspartic acid
Purity: 98%
CAS No.: 923-37-5
Molecular Formula: C5H8N2O5
Formula Weight: 176.13
Melting Point: ca 175° dec.
Beilstein Reference: 1726861
MDL No.: MFCD00042822
Formula:
C₅H₈N₂O₅ MW: 176.13 g/mol Pto. de fusión: ∼ 175 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042822 Núm. CAS: 923-37-5 EINECS: 213-096-6 |