Nile blue A
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: Nile blue A sulphate, Nile blue sulphate, 5-Amino-9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-7-ium sulphate, Basic Blue 12
A17174.14 A17174.06
A17174.14EA 83.2 EUR
A17174.14 A17174.06
Nile blue A
Nile blue A
CAS No.: 3625-57-8 Molecular Formula: C40H40N6O6S Formula Weight: 732.84 Melting Point: 300° dec. MDL No.: MFCD00064529
Formula: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732,84 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064529
Núm. CAS: 3625-57-8
EINECS: 222-832-5