Menthofuran 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
A17192.03
A17192.06
A17192.03EA
54.1
EUR
A17192.03
A17192.06
Menthofuran 95%
Menthofuran
Purity: 95%
CAS No.: 494-90-6
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4845
Boiling Point: 86-88°/15mm
MDL No.: MFCD00041851
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 86…88 °C (15 mmHg) Densidad: 0,972 Pto. de inflamación: 75 °C (167 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041851 Núm. CAS: 494-90-6 EINECS: 207-795-5 |