Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A17211.09
A17211.18
A17211.09EA
60.7
EUR
A17211.09
A17211.18
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
Tris(ethylenediamine)cobalt(III) chloride trihydrate
CAS No.: 14883-80-8
Molecular Formula: C6H24Cl3CoN6.3H2O
Formula Weight: 399.64 (345.59anhy)
MDL No.: MFCD00211318
Formula:
C₆H₂₄Cl₃CoN₆·3H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00211318 Núm. CAS: 14883-80-8 |