N-tert-Butylisopropylamine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17221.06
A17221.14
A17221.06EA
82.5
EUR
A17221.06
A17221.14
N-tert-Butylisopropylamine 98%
N-tert-Butylisopropylamine
Purity: 98%
CAS No.: 7515-80-2
Molecular Formula: (CH3)3CNHCH(CH3)2
Formula Weight: 115.22
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3980
Boiling Point: 98°
Beilstein Reference: 1846752
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00037059
Formula:
(CH₃)₃CNHCH(CH₃)₂ Pto. Ebullición: 98 °C Densidad: 0,727 Pto. de inflamación: –3 °C (26 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037059 Núm. CAS: 7515-80-2 EINECS: 231-370-3 ADR: 3,II |