L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17232.30
A17232.0B
A17232.30EA
58.2
EUR
A17232.30
A17232.0B
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate ≥97%
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Purity: 97+%
CAS No.: 6382-01-0
Molecular Formula: C5H8KNO4.H2O
Formula Weight: 203.25 (185.23anhy)
Melting Point: 115-118°
MDL No.: MFCD00150343
Formula:
C₅H₈KNO₄·H₂O Pto. de fusión: 115…118 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150343 Núm. CAS: 6382-01-0 |