Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
beta-Alanine ethyl ester hydrochloride, H-beta-Ala-OEt.HCl, Ethyl 3-Aminopropionate Hydrochloride, β-Alanine ethyl ester hydrochloride, 3-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl 3-aminopropanoate hydrochloride, 3-Aminopropionic acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-β-Ala-OEt·HCl, Ethyl 3-aminopropionate HCl
A17277.09
A17277.18
A17277.30
A17277.09EA
55.1
EUR
A17277.09
A17277.18
A17277.30
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride 98%
Ethyl-3-aminopropanoate hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 4244-84-2
Molecular Formula: H2NCH2CH2CO2CH2CH3.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: 67-72°
Beilstein Reference: 3559095
MDL No.: MFCD00012909
Formula:
C₅H₁₁NO₂·HCl MW: 153,6 g/mol Pto. de fusión: 67…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012909 Núm. CAS: 4244-84-2 EINECS: 224-203-0 |