N-Acetyl-L-tyrosine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Acetyl-L-Tyrosine, (S)-2-Acetamido-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic acid, Ac-Tyr-OH
A17307.09
A17307.18
A17307.30
A17307.09EA
70.1
EUR
A17307.09
A17307.18
A17307.30
N-Acetyl-L-tyrosine 99%
N-Acetyl-L-tyrosine
Purity: 99%
CAS No.: 537-55-3
Molecular Formula: C11H13NO4
Formula Weight: 223.23
Melting Point: 150-151°
Beilstein Reference: 2697172
Optical Rotation: +58° (c=5 in ethanol)
MDL No.: MFCD00037190
Formula:
C₁₁H₁₃NO₄ Pto. de fusión: 150…151 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037190 Núm. CAS: 537-55-3 EINECS: 208-671-3 |