Cyclohexylamine hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cyclohexylamine Hydrochloride
A17308.22
A17308.36
A17308.22EA
30.7
EUR
A17308.22
A17308.36
Cyclohexylamine hydrochloride ≥98%
Cyclohexylamine hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 4998-76-9
Molecular Formula: C6H13N.HCl
Formula Weight: 135.64
Odour: Odourless
Melting Point: 206-209°
Beilstein Reference: 3613002
MDL No.: MFCD00050540
Formula:
C₆H₁₃N Pto. de fusión: 206…209 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00050540 Núm. CAS: 4998-76-9 EINECS: 225-661-4 |