Copper(II) phosphate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17360.0E A17360.22 A17360.36
A17360.0EEA 1050 EUR
A17360.0E A17360.22 A17360.36
Copper(II) phosphate 98%
Purity: 98% CAS No.: 7798-23-4 Molecular Formula: Cu3O8P2 Formula Weight: 380.58 Odour: Odourless Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00036268
Formula: Cu₃O₈P₂
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036268
Núm. CAS: 7798-23-4
EINECS: 232-254-5
Índice Merck: 14,2648