Amberlyst® A-26 (OH) ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17361.30 A17361.0B
A17361.30EA 93.3 EUR
A17361.30 A17361.0B
Amberlyst® A-26 (OH) ion exchange resin
Amberlyst® A-26 (OH)
CAS No.: 39339-85-0 MDL No.: MFCD00145579
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145579
Núm. CAS: 39339-85-0