Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy 99% free radical
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17381.03
A17381.06
A17381.03EA
84.5
EUR
A17381.03
A17381.06
Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy 99% free radical
Carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy
Purity: 99%
CAS No.: 3229-73-0
Molecular Formula: C9H15N2O2
Formula Weight: 183.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 198-200°
Beilstein Reference: 4138020
MDL No.: MFCD00005341
Formula:
C₉H₁₅N₂O₂ Pto. de fusión: 198…200 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005341 Núm. CAS: 3229-73-0 EINECS: 221-765-9 |