EDTA sal tetrasódica hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Ácido etilendiaminotetraacético sal tetrasódica hidrato, Etilendiaminotetraacetato de tetrasodio hidrato, Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de tetrasódica hidrato, Ácido edético sal tetrasódica hidrato
A17385.0B
A17385.0I
A17385.30
A17385.0BEA
67.3
EUR
A17385.0B
A17385.0I
A17385.30
EDTA sal tetrasódica hidrato 98%
EDTA sal tetrasódica hidrato
Purity: 98%
CAS No.: 194491-31-1
Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O
Formula Weight: 380.17(anhy)
Melting Point:
Formula:
C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉ MW: 380.17 g/mol (anhy) Pto. de fusión: >300 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150025 Núm. CAS: 194491-31-1 EINECS: 200-573-9 |