Janus green B
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17391.06 A17391.14
A17391.06EA 71 EUR
A17391.06 A17391.14
Janus green B
Janus green B
CAS No.: 2869-83-2 Molecular Formula: C30H31ClN6 Formula Weight: 511.07 MDL No.: MFCD00011758
Formula: C₃₀H₃₁ClN₆
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011758
Núm. CAS: 2869-83-2
EINECS: 220-695-6
Índice Merck: 14,5255