Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A17497.22 A17497.36
A17497.22EA 30.9 EUR
A17497.22 A17497.36
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate 98%
Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Purity: 98% CAS No.: 13478-16-5 Molecular Formula: NH4MgPO4.6H2O Formula Weight: 245.41 (137.32anhy) MDL No.: MFCD00150461
Formula: NH₄MgPO₄·6H₂O
Densidad: 1,711
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150461
Núm. CAS: 13478-16-5
EINECS: 232-075-2