N-Carbobenzoxy-L-threonine 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17565.06
A17565.14
A17565.06EA
34.5
EUR
A17565.06
A17565.14
N-Carbobenzoxy-L-threonine 99%
N-Carbobenzoxy-L-threonine
Purity: 99%
CAS No.: 19728-63-3
Molecular Formula: C12H15NO5
Formula Weight: 253.26
Melting Point: 103-105°
Beilstein Reference: 2335409
Optical Rotation: -4.5° (c=4 in acetic acid)
MDL No.: MFCD00065948
Formula:
C₁₂H₁₅NO₅ Pto. de fusión: 103…105 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00065948 Núm. CAS: 19728-63-3 EINECS: 243-258-1 |