Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionic Acid Ethyl Ester, (4-Nitrobenzoyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-(4-Nitrophenyl)-3-oxopropionate
A17603.09
A17603.18
A17603.30
A17603.09EA
51.6
EUR
A17603.09
A17603.18
A17603.30
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate 97%
Ethyl (4-nitrobenzoyl)acetate
Purity: 97%
CAS No.: 838-57-3
Molecular Formula: C11H11NO5
Formula Weight: 237.21
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 1124763
MDL No.: MFCD00007357
Formula:
C₁₁H₁₁NO₅ Pto. de fusión: 68…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007357 Núm. CAS: 838-57-3 EINECS: 212-656-7 |