Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
NSA, Isononenylsuccinic anhydride
A17607.30
A17607.18
A17607.30EA
138
EUR
A17607.30
A17607.18
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers) 96%
Nonenylsuccinic anhydride (mixture of branched chain isomers)
Purity: 96%
CAS No.: 28928-97-4
Molecular Formula: C13H20O3
Formula Weight: 224.30
Flash Point: 146°(295°F)
Boiling Point: 126-130°/0.15mm
MDL No.: MFCD00014552
Formula:
C₁₃H₂₀O₃ MW: 224.30 g/mol Pto. Ebullición: 126…130 °C (0.15 mmHg) Densidad: 1.032 Pto. de inflamación: 146 °C (295 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014552 Núm. CAS: 28928-97-4 EINECS: 249-317-8 |