2,3-Dibromopropionyl chloride 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 95%
CAS No.: 18791-02-1
Molecular Formula: BrCH2CHBrCOCl
Formula Weight: 250.32
Flash Point: 67°(152.6°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Acrid
Boiling Point: 191-193°
Beilstein Reference: 1749801
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00000712
Formula:
C₃H₃Br₂ClO Pto. Ebullición: 191…193 °C Densidad: 2,181 Pto. de inflamación: 67 °C (152,6 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000712 Núm. CAS: 18791-02-1 EINECS: 242-575-2 ADR: 8,II |