N-Methyl-ε-caprolactam 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A17776.14
A17776.22
A17776.14EA
56.7
EUR
A17776.14
A17776.22
N-Methyl-ε-caprolactam 96%
N-Methyl-epsilon-caprolactam
Purity: 96%
CAS No.: 2556-73-2
Molecular Formula: C7H13NO
Formula Weight: 127.18
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4840
Boiling Point: 106-108°/6mm
MDL No.: MFCD00003263
Formula:
C₇H₁₃NO Pto. Ebullición: 106…108 °C (6 mmHg) Densidad: 0,991 Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003263 Núm. CAS: 2556-73-2 EINECS: 219-874-1 |