L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A17847.03
A17847.06
A17847.14
A17847.03EA
26.6
EUR
A17847.03
A17847.06
A17847.14
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride ≥98%
L-Isoleucine methyl ester hydrochloride
Purity: 98+%
CAS No.: 18598-74-8
Molecular Formula: C7H15NO2.HCl
Formula Weight: 181.66
Melting Point: 98-100°
Beilstein Reference: 3595132
MDL No.: MFCD00038911
Formula:
C₇H₁₅NO₂ Pto. de fusión: 98…100 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00038911 Núm. CAS: 18598-74-8 EINECS: 242-437-1 |