Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Amberlyst® A21
A17956.30 A17956.0B
A17956.30EA 50 EUR
A17956.30 A17956.0B
Amberlyst® A-21 ion exchange resin
Amberlyst® A-21
CAS No.: 9049-93-8 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00145842
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00145842
Núm. CAS: 9049-93-8