Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium 3,5-dicarboxybenzenesulphonate, 5-Sulphoisophthalic acid monosodium salt, Sodium 5-sulphoisophthalate
A18028.22 A18028.30 A18028.36
A18028.22EA 63 EUR
A18028.22 A18028.30 A18028.36
Monosodium 5-sulphoisophthalate 95%
Monosodium 5-sulphoisophthalate
Purity: 95% CAS No.: 6362-79-4 Molecular Formula: C8H5NaO7S Formula Weight: 268.18 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4170770 MDL No.: MFCD00007495
Formula: C₈H₆O₇S
MW: 268.17 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007495
Núm. CAS: 6362-79-4
EINECS: 228-845-2