N-Methylbenzamide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18057.06
A18057.14
A18057.06EA
59.9
EUR
A18057.06
A18057.14
N-Methylbenzamide 99%
N-Methylbenzamide
Purity: 99%
CAS No.: 613-93-4
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Melting Point: 76-81°
MDL No.: MFCD00011642
Formula:
C₈H₉NO Pto. de fusión: 76…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011642 Núm. CAS: 613-93-4 EINECS: 210-362-3 |