6-Nitropiperonyl alcohol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18140.06
A18140.14
A18140.06EA
54.5
EUR
A18140.06
A18140.14
6-Nitropiperonyl alcohol ≥98%
6-Nitropiperonyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 15341-08-9
Molecular Formula: C8H7NO5
Formula Weight: 197.15
Melting Point: 121-125°
Beilstein Reference: 13749
MDL No.: MFCD00005825
Formula:
C₈H₇NO₅ Pto. de fusión: 121…125 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005825 Núm. CAS: 15341-08-9 EINECS: 239-376-8 |