Nigrosine, soluble_water
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
CI 50420
A18147.14
A18147.22
A18147.14EA
24.3
EUR
A18147.14
A18147.22
Nigrosine, soluble_water
Nigrosine
CAS No.: 8005-03-6
Physical Form: Powder
MDL No.: MFCD00044681
Applications: Fairly common biological stain for tissues and cells
Temperatura de almacenaje:
Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044681 Núm. CAS: 8005-03-6 |