L-Lysine methyl ester dihydrochloride 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18157.14
A18157.22
A18157.36
A18157.14EA
80.4
EUR
A18157.14
A18157.22
A18157.36
L-Lysine methyl ester dihydrochloride 99%
L-Lysine methyl ester dihydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 26348-70-9
Molecular Formula: C7H16N2O2.2HCl
Formula Weight: 233.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: ca 200° dec.
Beilstein Reference: 5302183
MDL No.: MFCD00039067
Formula:
C₇H₁₆N₂O₂ Pto. de fusión: ∼ 200 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00039067 Núm. CAS: 26348-70-9 EINECS: 247-625-7 |