(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18203.03 A18203.06 A18203.14
A18203.03EA 29 EUR
A18203.03 A18203.06 A18203.14
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid 98%
(S)-2-Hydroxy-3-phenylpropanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 20312-36-1 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 122-126° Beilstein Reference: 2209792 Optical Rotation: -24° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00004244
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 122…126 °C
Número MDL: MFCD00004244
Núm. CAS: 20312-36-1
EINECS: 243-726-5