Dibromofluorescein 95%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención

Sinónimos: 4',5'-Dibromofluorescein

A18226.18 A18226.30
A18226.18EA 35.2 EUR
A18226.18 A18226.30
Dibromofluorescein 95%
Dibromofluorescein

Purity: 95% CAS No.: 596-03-2 Molecular Formula: C20H10Br2O5 Formula Weight: 490.12 Melting Point: 270-273° Beilstein Reference: 57189 MDL No.: MFCD00005042

Formula: C₂₀H₁₀Br₂O₅
Pto. de fusión: 270…273 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005042
Núm. CAS: 596-03-2
EINECS: 209-876-0
Índice Merck: 14,3022

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR