N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, N-Acetylcaprolactam
A18257.14
A18257.22
A18257.14EA
40.5
EUR
A18257.14
A18257.22
N-Acetyl-ε-caprolactam 99%
N-Acetyl-epsilon-caprolactam
Purity: 99%
CAS No.: 1888-91-1
Molecular Formula: C8H13NO2
Formula Weight: 155.20
Flash Point: 122°(252°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 124°/12mm
Beilstein Reference: 119598
MDL No.: MFCD00003262
Formula:
C₈H₁₃NO₂ MW: 155,20 g/mol Pto. Ebullición: 124 °C (12 mmHg) Densidad: 1,094 Pto. de inflamación: 122 °C (252 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003262 Núm. CAS: 1888-91-1 EINECS: 217-565-6 |