5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
5-Chlorobenzo-2,1,3-thiadiazole
A18286.03
A18286.06
A18286.03EA
90.4
EUR
A18286.03
A18286.06
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole 98%
5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazole
Purity: 98%
CAS No.: 2207-32-1
Molecular Formula: C6H3ClN2S
Formula Weight: 170.62
Melting Point: 55-57°
MDL No.: MFCD00174269
Formula:
C₆H₃ClN₂S MW: 170,62 g/mol Pto. de fusión: 55…57 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00174269 Núm. CAS: 2207-32-1 |