2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18294.03
A18294.06
A18294.03EA
35.9
EUR
A18294.03
A18294.06
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide 99%
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
Purity: 99%
CAS No.: 19805-75-5
Molecular Formula: C9H16N2O
Formula Weight: 168.24
Melting Point: 179-183°
MDL No.: MFCD00041846
Formula:
C₉H₁₆N₂O Pto. de fusión: 179…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041846 Núm. CAS: 19805-75-5 EINECS: 243-331-8 |