trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% (major isomer) remainder mainly trans,trans-isomer
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A18356.14
A18356.06
A18356.03
A18356.14EA
433
EUR
A18356.14
A18356.06
A18356.03
trans,cis-2,6-Nonadienal ≥90% (major isomer) remainder mainly trans,trans-isomer
trans,cis-2,6-Nonadienal
Purity: 90+%
CAS No.: 557-48-2
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4740
Boiling Point: 90°/4mm
MDL No.: MFCD00007009
Formula:
C₉H₁₄O MW: 138,21 g/mol Pto. Ebullición: 90 °C (4 mmHg) Densidad: 0,866 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007009 Núm. CAS: 557-48-2 EINECS: 209-178-6 |