Ethyl red
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A18367.09
A18367.18
A18367.30
A18367.09EA
38.5
EUR
A18367.09
A18367.18
A18367.30
Ethyl red
Ethyl red
CAS No.: 76058-33-8
Molecular Formula: C17H19N3O2
Formula Weight: 297.36
Melting Point: ca 135° dec.
Beilstein Reference: 3366056
MDL No.: MFCD00002427
Formula:
C₁₇H₁₉N₃O₂ Pto. de fusión: ∼ 135 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002427 Núm. CAS: 76058-33-8 |