O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
PFBHA.HCl
A18368.01
A18368.03
A18368.06
A18368.01EA
70.3
EUR
A18368.01
A18368.03
A18368.06
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride ≥99%
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine Hydrochloride
Purity: 99+%
CAS No.: 57981-02-9
Molecular Formula: C7H4F5NO.HCl
Formula Weight: 249.57
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 4031190
MDL No.: MFCD00012953
Formula:
C₇H₄F₅NO MW: 249.57 g/mol Pto. de fusión: ∼ 215 °C (subl.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012953 Núm. CAS: 57981-02-9 EINECS: 261-057-7 |