4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18376.03
A18376.06
A18376.14
A18376.03EA
95.8
EUR
A18376.03
A18376.06
A18376.14
4-Acetyldiphenyl sulphone 98%
4-Acetyldiphenyl sulphone
Purity: 98%
CAS No.: 65085-83-8
Molecular Formula: C14H12O3S
Formula Weight: 260.31
Melting Point: 138-140°
MDL No.: MFCD00209628
Formula:
C₁₄H₁₂O₃S Pto. de fusión: 138…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209628 Núm. CAS: 65085-83-8 |